Merck
BMSDP01506
Benchmark Pulse 150 Horn
diam. 6 mm, working volume 10100 mL
Synonym(e):
ultrasonic homogenizer, sonicator, pulsating sonication
About This Item
UNSPSC-Code:
41101520
NACRES:
NB.13
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
titanium (allloy)
Hersteller/Markenname
Benchmark Scientific DP0150-6
Durchmesser
6 mm
Arbeitsvolumen
10100 mL
Kompatibilität
Benchmark Pulse 150 Ultrasonic Homogenizer
Allgemeine Beschreibung
Additional diameter horns for the Benchmark Pulse 150 ultrasonic homogenizer. Available from 2 mm to 8 mm suitable for volumes between 0.1 mL and 150 mL.
Anwendung
Ultrasonic homogenization and lysis
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)