BAH369300050
Sterileware™ sampling spatula
polystyrene, extra long, sterile
Größe auswählen
€ 104,00
Größe auswählen
About This Item
€ 104,00
Empfohlene Produkte
Materialien
polystyrene
Sterilität
sterile
Verpackung
pack of 50 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art H36930-0050
Gesamt L
356 mm (14 in.)
Griff L
102 mm (4 in.)
Allgemeine Beschreibung
- V-shaped spatula is perfect for sampling granulated or semi solid material
- Sterile and individually packaged
- One time use averts cross contamination
- Sharp point will pierce most packaging
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)