BAF131643138
Scienceware® biohazard disposal bags
width × H × thickness 790 mm (31 in.) × 38 in. (970 mm) × 0.04 mm (1.5 mil), pack of 200 ea, red
Synonym(e):
Scienceware® biohazard disposal bags
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
red
Verpackung
pack of 200 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art F13164-3138
Kapazität
49.2-75.7 L , metric
width × H × thickness
790 mm (31 in.) × 38 in. (970 mm) × 0.04 mm (1.5 mil)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Sterilization indicator patch darkens when exposed to steam sterilization for 20 minutes
- High temperature steam autoclavable to 135°C (275°F)
- Pass ASTM 1922 Tear Resistance and ASTM 1709 Dart Impact Tests
- Made in USA
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)