Fortfahren mit
B97402
2-tert-Butyl-5-Methylphenol
95%
Synonym(e):
6-tert-Butyl-m-kresol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
250 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 190,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)3CC6H3(CH3)OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
164.24
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
201-842-3
MDL number:
Assay:
95%
Form:
liquid
€ 190,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
95%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.519 (lit.)
bp
117-118 °C/12 mmHg (lit.)
density
0.964 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccc(c(O)c1)C(C)(C)C
InChI
1S/C11H16O/c1-8-5-6-9(10(12)7-8)11(2,3)4/h5-7,12H,1-4H3
InChI key
XOUQAVYLRNOXDO-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
B1378159557762326
description
95%
description
≥99.0% (GC), powder
description
99%
description
95%
assay
95%
assay
≥99.0% (GC)
assay
99%
assay
95%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
refractive index
n20/D 1.519 (lit.)
refractive index
-
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.419
density
0.964 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
1.215 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.960 g/L at 25 °C
bp
117-118 °C/12 mmHg (lit.)
bp
265 °C (lit.)
bp
196 °C (lit.)
bp
-
form
liquid
form
powder
form
-
form
liquid
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
222.8 °F - closed cup
flash_point_c
106 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)