Merck
B60401
Sigma-Aldrich
1-Brom-2-chlorbenzol
99%
Größe auswählen
10 G
€ 34,40
100 G
€ 91,00
€ 34,40
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 G
€ 34,40
100 G
€ 91,00
About This Item
Lineare Formel:
BrC6H4Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
191.45
Beilstein:
1855303
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 34,40
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.582 (lit.)
bp
204 °C (lit.)
Dichte
1.638 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Clc1ccccc1Br
InChI
1S/C6H4BrCl/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H
InChIKey
QBELEDRHMPMKHP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
195.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
91 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)