Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
50 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 247,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C11H14O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
194.23
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Form:
solid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenform
solid
Quality Segment
functional group
ether, ketone
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COC1=CC(=O)C(=O)C=C1C(C)(C)C
InChI
1S/C11H14O3/c1-11(2,3)7-5-8(12)9(13)6-10(7)14-4/h5-6H,1-4H3
InChI key
CWFFIAHHCALISQ-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description - | description 97% | description 98% | description 99% |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form solid | form - | form solid | form - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| functional group ether, ketone | functional group - | functional group ketone | functional group ketone |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?