Fortfahren mit
429074
2-tert-Butyl-1,4-benzochinon
98%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 68,20
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)3CC6H3(=O)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
164.20
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
222-757-8
MDL number:
Assay:
98%
Form:
solid
€ 68,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
98%
form
solid
mp
54-58 °C (lit.)
functional group
ketone
SMILES string
CC(C)(C)C1=CC(=O)C=CC1=O
InChI
1S/C10H12O2/c1-10(2,3)8-6-7(11)4-5-9(8)12/h4-6H,1-3H3
InChI key
NCCTVAJNFXYWTM-UHFFFAOYSA-N
General description
2-tert-Butyl-1,4-benzoquinone (TBQ, TBBQ, tBQ, BuBQ, BQ , tert-butyl-p-quinone) is a 1,4-benzoquinone derivative. It is a major metabolite of the food additive, butylated hydroxyanisole (BHA). TBQ is reported to be strongly cytotoxic in human monocytic leukemia U937 cells. TBQ is an oxidation product of 2-tert-butylhydroquinone (TBHQ). Studies confirm that TBQ induces apoptosis and cell proliferation inhibition in chronic myelogenous leukemia (CML) cells. Its binding interactions with lysozyme has been examined and found to be intermediate between BHA and TBHQ. It has been reported to be synthesized by the titanium superoxide catalyzed oxidation of 2-tert-butylphenol using aq. 30% H2O2. TBQ is one of the main neoformed compounds from TBHQ decomposition in PLA-TBHQ film (Poly lactic acid).
Application
2-tert-Butyl-1,4-benzoquinone may be used in the synthesis of azatrioxa[8]circulene.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
11294139579428566
description
98%
description
97%
description
≥98.0%
description
97%
assay
98%
assay
97%
assay
≥98.0%
assay
97%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
mp
54-58 °C (lit.)
mp
127-129 °C (lit.)
mp
123-125 °C
mp
253-257 °C (dec.) (lit.)
form
solid
form
-
form
-
form
-
functional group
ketone
functional group
-
functional group
ketone
functional group
ether, ketone
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)