Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 34,70 |
500 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 115,00 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H4(OCH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
138.16
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-783-4
Beilstein/REAXYS Number:
878582
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
liquid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.524 (lit.)
bp
85-87 °C/7 mmHg (lit.)
density
1.055 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COc1cccc(OC)c1
InChI
1S/C8H10O2/c1-9-7-4-3-5-8(6-7)10-2/h3-6H,1-2H3
InChI key
DPZNOMCNRMUKPS-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | ||
|---|---|---|
| description ≥98% | description ≥98%, FG | description 97% |
| assay ≥98% | assay ≥98% | assay 97% |
| Quality Level 200 | Quality Level 400, 300 | Quality Level 100 |
| form liquid | form - | form solid |
| bp 85-87 °C/7 mmHg (lit.) | bp 85-87 °C/7 mmHg (lit.) | bp - |
| refractive index n20/D 1.524 (lit.) | refractive index n20/D 1.524 (lit.) | refractive index - |
| density 1.055 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.055 g/mL at 25 °C (lit.) | density - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,3-Dimethoxybenzol
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
190.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
88 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?