Fortfahren mit
B48207
Bis(2-Methoxyethyl)amin
98%
Synonym(e):
2,2′-Dimethoxydiethylamine, 2-Methoxy-N-(2-methoxyethyl)ethanamine, Di(2-methoxyethyl)amine, N,N-Bis(2-methoxyethyl)amine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
250 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 258,00
€ 193,50
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 700,00
€ 525,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3OCH2CH2)2NH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
133.19
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-923-9
Beilstein/REAXYS Number:
1736313
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
€ 193,50
Listenpreis€ 258,00Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.419 (lit.)
bp
170-172 °C (lit.)
density
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine, ether
SMILES string
COCCNCCOC
InChI
1S/C6H15NO2/c1-8-5-3-7-4-6-9-2/h7H,3-6H2,1-2H3
InChI key
IBZKBSXREAQDTO-UHFFFAOYSA-N
Application
Bis(2-methoxyethyl)amine can be used as a reactant:
  • In the Pd-catalyzed Buchwald-Hartwig amination reaction to synthesize aryl amines by reacting with aryl and heteroaryl halides.
  • To synthesize α-ketoamides via metal-free oxidative coupling reaction with methyl ketones in the presence of tert-butyl hydroperoxide as an oxidant and iodine as a catalyst.
  • To synthesize N, N-dialkyl perfluoroalkanesulfonamides by reacting with perfluoroalkanesulfonyl halides.
  • To synthesize N-(alkoxy)succinamide ester by reacting with succinyl chloride, which can be used as an intermediate to prepare diol monomer for biodegradable polyester synthesis.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
B38503I1006277711
description
98%
description
98%
description
98%
description
98%
assay
98%
assay
98%
assay
98%
assay
98%
density
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
0.938 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.758 g/mL at 25 °C (lit.)
bp
170-172 °C (lit.)
bp
-
bp
151 °C/50 mmHg (lit.)
bp
83 °C/740 mmHg (lit.)
refractive index
n20/D 1.419 (lit.)
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.481 (lit.)
refractive index
n20/D 1.39 (lit.)
form
liquid
form
powder
form
-
form
liquid
functional group
amine, ether
functional group
amine
functional group
amine
functional group
silyl, ether
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
136.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
58 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)