Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
10 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 71,20 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C3H6BrO3SNa
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
225.04
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
≥97%
Form:
solid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥97%
form
solid
functional group
bromo, sulfonic acid
SMILES string
[Na+].[O-]S(=O)(=O)CCCBr
InChI
1S/C3H7BrO3S.Na/c4-2-1-3-8(5,6)7;/h1-3H2,(H,5,6,7);/q;+1/p-1
InChI key
LNZDAVYFINUYOH-UHFFFAOYSA-M
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥97% | description 97% | description ≥97% | description ≥97% |
| assay ≥97% | assay 97% | assay ≥97% | assay ≥97% |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form solid | form solid | form - | form - |
| functional group sulfonic acid, bromo | functional group sulfonic acid | functional group - | functional group thioether, ketone |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?