Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 669,00 |
500 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 2.980,00 € 2.235,00 |
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 5.760,00 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C5H7O3SNa
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
170.16
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
≥97%
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥97%
functional group
ketone, thioether
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na].CSCCC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H8O3S.Na/c1-9-3-2-4(6)5(7)8;/h2-3H2,1H3,(H,7,8);/q;+1/p-1
InChI key
IFSCKRWNXKWTLR-UHFFFAOYSA-M
General description
α-Keto-γ-methylthiobuttersäure (KMTB) ist ein Keto-Derivat von L-Methionin, das erhebliches Potenzial als Ersatz für L-Methionin aufweist. Das Natriumsalz von KMTB kann bei nukleophilen Substitutionsreaktionen verwendet werden. Darüber hinaus dient es als Baustein für die Synthese von Aminosäuren, Peptiden und anderen komplexen organischen Verbindungen.
Application
- Measuring antioxidant capacity using the ORAC and TOSC assays.: In dieser Studie wird die Verwendung von α-Keto-γ-(Methylthio)buttersäure-Natriumsalz bei der Beurteilung der antioxidativen Kapazität mittels ORAC- und TOSC-Assays beschrieben. Dabei wird der Nutzen in der Forschung zur metabolischen und chemischen Synthese hervorgehoben (Garrett AR et al., 2010).
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥97% | description 97.0-103.0% | description technical, ≥90% (T) | description powder |
| assay ≥97% | assay 97.0-103.0% | assay ≥90% (T) | assay ≥97% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| functional group ketone | functional group ketone | functional group sulfonic acid | functional group ketone |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?