Merck
B23077
Sigma-Aldrich
Benzyl-4-Hydroxyphenylketon
97%
Synonym(e):
4′-Hydroxy-2-phenylacetophenon, 4′-Hydroxydeoxybenzoin
Größe auswählen
5 G
€ 84,00
€ 84,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
€ 84,00
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CH2COC6H4OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
212.24
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 84,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
148-151 °C (lit.)
SMILES String
Oc1ccc(cc1)C(=O)Cc2ccccc2
InChI
1S/C14H12O2/c15-13-8-6-12(7-9-13)14(16)10-11-4-2-1-3-5-11/h1-9,15H,10H2
InChIKey
JBQTZLNCDIFCCO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)