Merck
B14809
Sigma-Aldrich
2-Benzoylthiophen
98%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H8OS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
188.25
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
Form
solid
bp
300 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
56-58 °C (lit.)
SMILES String
O=C(c1ccccc1)c2cccs2
InChI
1S/C11H8OS/c12-11(10-7-4-8-13-10)9-5-2-1-3-6-9/h1-8H
InChIKey
DWYFUJJWTRPARQ-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)