Wichtige Dokumente
B104256
Butyrylthiocholiniodid
98%
Synonym(e):
(2-Mercaptoethyl)trimethylammonium-iodid-butyrat
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
171-174 °C (lit.)
SMILES String
[I-].CCCC(=O)SCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C9H20NOS.HI/c1-5-6-9(11)12-8-7-10(2,3)4;/h5-8H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChIKey
WEQAAFZDJROSBF-UHFFFAOYSA-M
Ersetzt durch
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)