Fortfahren mit
B10102
Benzo[e]pyren
98%
Synonym(e):
1,2-Benzpyren, 4,5-Benzpyren
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 115,00
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 370,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H12
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
252.31
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-892-7
Beilstein/REAXYS Number:
1911334
MDL number:
Assay:
98%
Form:
crystals
€ 115,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
98%
form
crystals
mp
177-180 °C (lit.)
SMILES string
c1ccc2c(c1)c3cccc4ccc5cccc2c5c34
InChI
1S/C20H12/c1-2-8-16-15(7-1)17-9-3-5-13-11-12-14-6-4-10-18(16)20(14)19(13)17/h1-12H
InChI key
TXVHTIQJNYSSKO-UHFFFAOYSA-N
General description
This polycyclic aromatic hydrocarbon is soluble in acetone. It is a non-carcinogenic benzopyrene isomer. Studies report its lack of immunosuppressive activity following in vivo and in vitro exposure.In nature, it is metabolized by strains of C. elegans to 3-benzo[e]Pyrene sulphate, 1-hydroxy-3-benzi[e]pyrenyl sulfate and bezo[e]Pyrene 3-O-β-glucopyranoside.
Application
Used for studies of immune suppressive activity of bezo[e]Pyrene on antibody response to DNP-Ficoll and sheep erythrocytes and "dispersive liquid -liquid micro extraction” technique by extracting organic compounds from water samples.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
442475BCR05048564
Benzo[e]pyren BCR®, certified reference material
BCR050
Benzo[e]pyren
description
98%
description
analytical standard
description
BCR®, certified reference material
description
analytical standard, for environmental analysis
assay
98%
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
mp
177-180 °C (lit.)
mp
177-180 °C (lit.)
mp
177-180 °C (lit.)
mp
177-180 °C (lit.)
form
crystals
form
-
form
-
form
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Benzo[e]pyren
pictograms
Health hazardEnvironment
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
192-97-2
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)