Wichtige Dokumente
ALD01740
N-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)-1-naphthalenamine
About This Item
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(CC(C)(C)C)(C)NC1=CC=CC2=C1C=CC=C2
InChI
1S/C18H25N/c1-17(2,3)13-18(4,5)19-16-12-8-10-14-9-6-7-11-15(14)16/h6-12,19H,13H2,1-5H3
InChIKey
XKSFSFANIIXMIA-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)