Merck
ALD00458
Sigma-Aldrich
Sodium 2-(3-Bromophenyl)-1,1-difluoroethanesulfinate
Größe auswählen
500 MG
€ 267,00
€ 267,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
€ 267,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H6BrF2NaO2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
307.09
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 267,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
powder
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
reaction type: C-C Bond Formation
reagent type: catalyst
reaction type: C-H Activation
mp (Schmelzpunkt)
250 °C
SMILES String
BrC1=CC(CC(F)(F)S(O[Na])=O)=CC=C1
InChI
1S/C8H7BrF2O2S.Na/c9-7-3-1-2-6(4-7)5-8(10,11)14(12)13;/h1-4H,5H2,(H,12,13);/q;+1/p-1
InChIKey
YFTINOJKNRSGLP-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
The following Baran Sulfinate is a part of a toolbox of diversification reagents, which are ideal for the late-stage functionalization of nitrogen-containing heterocycles. The regioselectivity can be effectively tuned by modification of the pH and solvent selection.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)