Merck
ALD00454
Sigma-Aldrich
2-(3,3-Diethyl-1-triazenyl)-4-methylbenzenesulfonyl chloride
Synonym(e):
2-[(1E)-3,3-diethyl-1-triazen-1-yl]-4-methyl-benzenesulfonyl chloride
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H16ClN3O2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
289.78
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352000
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
97%
Qualitätsniveau
Form
powder
Verfügbarkeit
available only in USA
mp (Schmelzpunkt)
76 °C
SMILES String
CCN(CC)\N=N\c1cc(C)ccc1S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C11H16ClN3O2S/c1-4-15(5-2)14-13-10-8-9(3)6-7-11(10)18(12,16)17/h6-8H,4-5H2,1-3H3/b14-13+
InChIKey
PDGZSZLMBJSDQC-BUHFOSPRSA-N
Anwendung
This triazine-containing toluenesulfonyl chloride "portable desaturase" (Tz°Cl) is a bench-stable that is facile to install on alcohol and amine functionalities to direct selective desaturation of hydrocarbons at remote positions, while leaving behind a synthetically useful tosyl group.
Piktogramme
FlameSkull and crossbones
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Self-react. C
Lagerklassenschlüssel
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Baran Group offers zinc-based reagents for versatile transformations in organic synthesis.