Merck
ALD00160
Sigma-Aldrich
2-Thiophenesulfonyl fluoride
95%
Synonym(e):
2-Thiophenesulfonyl fluoride
Größe auswählen
1 G
€ 102,00
€ 102,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 102,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H3FO2S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
166.19
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 102,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reaction type: click chemistry
Brechungsindex
n/D 1.509
Dichte
1.437 at 25 °C
SMILES String
O=S(C1=CC=CS1)(F)=O
InChI
1S/C4H3FO2S2/c5-9(6,7)4-2-1-3-8-4/h1-3H
InChIKey
NYJIUCJXMLNPHU-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Sulfonyl fluoride motif can be used as a connector for the assembly of -SO2- linked small molecules with proteins or nucleic acids. This new click chemistry approach through sulfates is a complimentary approach to using amides and phosphate groups as linkers.
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
223.0 °F
Flammpunkt (°C)
106.11 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)