Wichtige Dokumente
AEM2A3044
Xion AEM-Pention-72-5CL
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
sustainability
Greener Alternative Product
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Rechtliche Hinweise
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)