Merck
A70836
Sigma-Aldrich
2-Amino-5-Nitropyrimidin
98%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H4N4O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
140.10
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
235-237 °C (lit.)
SMILES String
Nc1ncc(cn1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C4H4N4O2/c5-4-6-1-3(2-7-4)8(9)10/h1-2H,(H2,5,6,7)
InChIKey
SSHFCFRJYJIJDV-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)