Merck
A59603
Sigma-Aldrich
2-Amino-5-Jodbenzoesäure
97%
Synonym(e):
5-Iodanthranilsäure
About This Item
Lineare Formel:
H2NC6H3(I)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
263.03
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
powder, crystals or chunks
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
Farbe
yellow to brown
mp (Schmelzpunkt)
219-221 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
Nc1ccc(I)cc1C(O)=O
InChI
1S/C7H6INO2/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3H,9H2,(H,10,11)
InChIKey
GOLGILSVWFKZRQ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)