Fortfahren mit
116122
D-2-Aminobuttersäure
98%
Synonym(e):
(R)-(−)-2-Amino-buttersäure
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 29,10
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 57,80
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C2H5CH(NH2)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
103.12
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
220-084-4
Beilstein/REAXYS Number:
1720934
MDL number:
€ 29,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
98%
form
solid
optical activity
[α]20/D −21 to −19°, c = 4 in H2O
optical purity
ee: 98% (GLC)
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
>300 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
CC[C@@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO2/c1-2-3(5)4(6)7/h3H,2,5H2,1H3,(H,6,7)/t3-/m1/s1
InChI key
QWCKQJZIFLGMSD-GSVOUGTGSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A44207A1879219096
form
solid
form
powder and chunks
form
powder
form
powder
assay
98%
assay
97%
assay
≥99% (titration)
assay
99%
mp
>300 °C (lit.)
mp
189 °C (dec.) (lit.)
mp
-
mp
>300 °C (lit.)
optical activity
[α]20/D −21 to −19°, c = 4 in H2O
optical activity
-
optical activity
-
optical activity
[α]20/D −24°, c = 2.3 in 6 M HCl
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
reaction suitability
-
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)