Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 159,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C3H8NO5P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
169.07
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3649605
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenform
powder
Quality Segment
SMILES string
N[C@@H](CP(O)(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C3H8NO5P/c4-2(3(5)6)1-10(7,8)9/h2H,1,4H2,(H,5,6)(H2,7,8,9)/t2-/m0/s1
InChI key
LBTABPSJONFLPO-REOHCLBHSA-N
Biochem/physiol Actions
Potent antagonist at metabotropic glutamic acid receptors.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description reagent grade, ≥98% (HPLC) | description ≥95% |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?