Merck
A4910
DL-2-Amino-3-Phosphonopropionsäure
Synonym(e):
3-Phosphono-DL-alanine, AP-3
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C3H8NO5P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
169.07
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
powder
Quality Segment
mp
227-229 °C (lit.)
SMILES string
NC(CP(O)(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C3H8NO5P/c4-2(3(5)6)1-10(7,8)9/h2H,1,4H2,(H,5,6)(H2,7,8,9)
InChI key
LBTABPSJONFLPO-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Potent metabotropic glutamate receptor antagonist.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)