Fortfahren mit
C9650
β-Cyan-L-alanin
≥95%, suitable for ligand binding assays
Synonym(e):
3-cyano-L-alanine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 624,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C4H6N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
114.10
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
€ 624,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
β-Cyan-L-alanin, ≥95%
Quality Segment
assay
≥95%
form
powder
technique(s)
ligand binding assay: suitable
color
white
mp
217 °C
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC([C@@H](N)CC#N)=O
InChI
1S/C4H6N2O2/c5-2-1-3(6)4(7)8/h3H,1,6H2,(H,7,8)/t3-/m0/s1
InChI key
BXRLWGXPSRYJDZ-VKHMYHEASA-N
Biochem/physiol Actions
β-Cyano-L-alanine (BCA) is used as a cystathione γ-lyase (CSE) inhibitor to study the physiological roles of hydrogen sulfide in processes such as angiogenesis and hypertension.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
146064A2010A1057
form
powder
form
powder, crystals or granules
form
powder
form
powder
assay
≥95%
assay
99%
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98%
technique(s)
ligand binding assay: suitable
technique(s)
ligand binding assay: suitable
technique(s)
ligand binding assay: suitable
technique(s)
ligand binding assay: suitable
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
color
white
color
white
color
colorless to white
color
white to off-white
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)