Fortfahren mit
96629
H-Lys(Boc)-OMe -hydrochlorid
≥98.0% (TLC)
Synonym(e):
Nε-Boc-L-lysin-methylester -hydrochlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 62,40
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)3OCONH(CH2)4CH(NH2)COOCH3 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
296.79
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5173577
€ 62,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98.0% (TLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
Cl.COC(=O)[C@@H](N)CCCCNC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C12H24N2O4.ClH/c1-12(2,3)18-11(16)14-8-6-5-7-9(13)10(15)17-4;/h9H,5-8,13H2,1-4H3,(H,14,16);1H/t9-;/m0./s1
InChI key
NANRHOPPXCBHGI-FVGYRXGTSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
35966196890
description
≥98.0% (TLC)
description
≥95%
description
≥97.5% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98.0% (TLC)
assay
≥95%
assay
≥97.5% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)