Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 53,50 € 40,12 |
50 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 286,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H23BF4N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
282.13
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
≥97.0% (HPLC)
Form:
liquid
€ 40,12
Listenpreis€ 53,50Sparen Sie 25%Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltendescription
electrochemical window 6.0 V
Quality Segment
assay
≥97.0% (HPLC)
form
liquid
conductivity
0.43 mS/cm
viscosity
422 stokes
density
1.12 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
F[B-](F)(F)F.CCCCCCCC[n+]1ccn(C)c1
InChI
1S/C12H23N2.BF4/c1-3-4-5-6-7-8-9-14-11-10-13(2)12-14;2-1(3,4)5/h10-12H,3-9H2,1-2H3;/q+1;-1
InChI key
GXZCAMSPWNHTAE-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Enzyme catalysis in ionic liquids: lipase-catalyzed kinetic resolution; phase behaviour
1 of 1
Dieser Artikel | |
|---|---|
| description ≥97.0% (HPLC) | description ≥97.0% (HPLC) |
| assay ≥97.0% (HPLC) | assay ≥97.0% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| density 1.12 g/mL at 20 °C (lit.) | density 1.01 g/mL at 20 °C (lit.) |
| form liquid | form liquid |
| description electrochemical window 6.0 V | description - |
| viscosity 422 stokes | viscosity - |
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?