Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 47,70 |
50 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 197,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H23ClN2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
230.78
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
≥97.0% (HPLC)
Form:
liquid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥97.0% (HPLC)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.505-1.515
density
1.01 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
[Cl-].CCCCCCCC[n+]1ccn(C)c1
InChI
1S/C12H23N2.ClH/c1-3-4-5-6-7-8-9-14-11-10-13(2)12-14;/h10-12H,3-9H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
OXFBEEDAZHXDHB-UHFFFAOYSA-M
Application
1-Methyl-3-octylimidazolium chloride ionic liquid ([MOIM]Cl) can be used as:
- A reaction medium for the hydrolysis of sucrose to form hydroxymethylfurfural in the presence of HCl and metal chloride catalyst.
- A structure-directing agent during the preparation of organized mesoporous alumina.
Other Notes
Lipophile Ionische Flüssigkeit
1 of 1
Dieser Artikel | |
|---|---|
| description ≥97.0% (HPLC) | description ≥97.0% (HPLC) |
| assay ≥97.0% (HPLC) | assay ≥97.0% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| refractive index n20/D 1.505-1.515 | refractive index - |
| form liquid | form liquid |
| density 1.01 g/mL at 20 °C (lit.) | density 1.12 g/mL at 20 °C (lit.) |
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?