Merck
95930
Sigma-Aldrich
Z-Arg-OH
≥96.0% (NT)
Synonym(e):
Nα-Z-L-arginin, N2-Carbobenzyloxy-L-arginin
About This Item
Lineare Formel:
HN=C(NH2)NH(CH2)3CH(NHCOOCH2C6H5)COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
308.33
Beilstein:
2169267
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
eCl@ss:
32160406
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥96.0% (NT)
Form
powder
Optische Aktivität
[α]20/D −9±1°, c = 5% in 1 M HCl
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
Verunreinigungen
~3% water
mp (Schmelzpunkt)
171-174 °C (dec.) (lit.)
171-174 °C (dec.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
NC(=N)NCCC[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C14H20N4O4/c15-13(16)17-8-4-7-11(12(19)20)18-14(21)22-9-10-5-2-1-3-6-10/h1-3,5-6,11H,4,7-9H2,(H,18,21)(H,19,20)(H4,15,16,17)/t11-/m0/s1
InChIKey
SJSSFUMSAFMFNM-NSHDSACASA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable