Fortfahren mit
15470
Boc-Arg(NO2)-OH
≥98.5% (calc. based on dry substance, T)
Synonym(e):
Nα-Boc-Nω-nitro-L-arginin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HN=C(NHNO2)NH(CH2)3CH(COOH)NHCOOC(CH3)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
319.31
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2015163
assay
≥98.5% (calc. based on dry substance, T)
form
solid
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
impurities
~15% residual solvents
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCCNC(=N)N[N+]([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C11H21N5O6/c1-11(2,3)22-10(19)14-7(8(17)18)5-4-6-13-9(12)15-16(20)21/h7H,4-6H2,1-3H3,(H,14,19)(H,17,18)(H3,12,13,15)/t7-/m0/s1
InChI key
OZSSOVRIEPAIMP-ZETCQYMHSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
supp_hazards
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)