Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
500 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 432,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C4H12N2O2 · 2HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
193.07
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
9506932
Assay:
≥98.0%
Form:
crystals
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98.0%
form
crystals
mp
~288 °C (dec.)
functional group
amine, hydroxyl
SMILES string
Cl.Cl.NC[C@@H](O)[C@@H](O)CN
InChI
1S/C4H12N2O2.2ClH/c5-1-3(7)4(8)2-6;;/h3-4,7-8H,1-2,5-6H2;2*1H/t3-,4+;;
InChI key
DUPMJOBILZRZTB-NDXJVULZSA-N
Other Notes
Spacer for preparing linked dimers
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98.0% | description 99% | description 98% | description ≥97% |
| assay ≥98.0% | assay 99% | assay 98% | assay ≥97% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form crystals | form solid | form - | form solid |
| mp ~288 °C (dec.) | mp 32-34 °C (lit.) | mp 118-122 °C (lit.) | mp 241 °C (dec.) (lit.) |
| functional group amine, hydroxyl | functional group hydroxyl | functional group phenyl, amine | functional group phenyl, bromo |
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?