Wichtige Dokumente
938726
ImPy-Dipop-Dipp
Synonym(e):
5-(2,6-diisopropoxyphenyl)-2-(2,6-diisopropylphenyl)imidazo[1,5-a]pyridin-2-ium chloride
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
reaction type: Cross Couplings
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Farbe
white
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
SMILES String
CC(C1=CC=CC(C(C)C)=C1[N+]2=CN3C(C4=C(OC(C)C)C=CC=C4OC(C)C)=CC=CC3=C2)C.[Cl-]
InChI
1S/C31H39N2O2.ClH/c1-20(2)25-13-10-14-26(21(3)4)31(25)32-18-24-12-9-15-27(33(24)19-32)30-28(34-22(5)6)16-11-17-29(30)35-23(7)8;/h9-23H,1-8H3;1H/q+1;/p-1
InChIKey
XMDMIAJKGFBECK-UHFFFAOYSA-M
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)