938122
Gold(III)-chlorid Trihydrat
Technipur®, ≥99.9% trace metals basis
Synonym(e):
Hydrogen tetrachloroaurate(III), Tetrachloroauric(III) acid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥99.9% trace metals basis
Form
crystals and lumps
Verunreinigungen
≤1000.0 ppm (trace metals analysis)
SMILES String
Cl[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].Cl[Au](Cl)Cl
InChI
1S/Au.4ClH.3H2O/h;4*1H;3*1H2/q+3;;;;;;;/p-3
InChIKey
XYYVDQWGDNRQDA-UHFFFAOYSA-K
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral
Zielorgane
Kidney
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable