934720
Tantalum-doped lithium lanthanum zirconium oxide
powder, battery grade
Synonym(e):
LLZTO, Ta-LLZO, Ta-doped lithium lanthanum zirconate
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
battery grade
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% trace metals basis
Form
powder
Zusammensetzung
Li6.2Al0.2La3Zr1.8Ta0.2O12
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Partikelgröße
1-2 μm
Leitfähigkeit
0.01-0.1 mS/cm ((ionic conductivity, cold-pressed pellet at room temperature))
Dichte
5.25 g/cm3 ((lit.))
Anwendung(en)
battery manufacturing
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable