Merck
933635
Sigma-Aldrich
Wafer tweezer
Style 4WF, PTFE Coated
Synonym(e):
Wafer Tweezers
About This Item
UNSPSC-Code:
41111761
NACRES:
NB.35
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Allgemeine Beschreibung
EMS techware
Spezifität
Style 4WF, PTFE Coated
Handling 3", top fingers, stepped bottom paddle.
Anwendung
Wafer tweezer, Style 4WF, PTFE Coated are used for handling of delicate and fragile silicon wafers, scintillation discs, glass slides, coverslips. Made from antimagnetic/anti-acid steel with smooth surface.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)