Fortfahren mit
933481
Wafer tweezer
Style 45WF, PTFE Coated
Synonym(e):
Wafer Tweezers
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.35
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
General description
EMS techware
Application
Wafer tweezer, Style 45WF, PTFE Coated are used for handling of delicate and fragile silicon wafers, scintillation discs, glass slides, coverslips. Made from antimagnetic/anti-acid steel with smooth surface.
Biochem/physiol Actions
Handling 3", top fingers, stepped bottom paddle. PTFE coated.
Length: 130mm
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Wafer tweezer
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)