Merck
932892
Sigma-Aldrich
Tweezer
EMS 3 Wf
Synonym(e):
Gripper, Tweezer
About This Item
UNSPSC-Code:
41111761
NACRES:
NB.35
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Allgemeine Beschreibung
EMS techware
Anwendung
For the handling of delicate and fragile silicon wafers, scintillation discs, glass slides, coverslips. Made from antimagnetic/anti-acid steel with smooth surface.
Tip Width: 9.5 mm. Depth: 10.0 mm. Tip Lip: 2.5 mm. Offset: 4.0 mm.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)