Merck
932809
Sigma-Aldrich
Tweezer
Style 51S, ESD Rubber Coated
Synonym(e):
Grippers, Tweezers
About This Item
UNSPSC-Code:
41111761
NACRES:
NB.35
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Allgemeine Beschreibung
EMS techware
Anwendung
ESD Rubber Coated Tweezers, Style 51S can be used for safe ergonomic cushion grips (resistivity 10E9 Ohm) for handling ESD sensitive components or small static items. Soft ESD safe cushion grips (resistively 10E8 ohm), these tweezers are ergonomically designed.
OAL: 115 mm. Material: Anti-Acid/Anti-MagSS. Tips: Bent for maximum visibility extra fine.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)