Merck
932264
Sigma-Aldrich
Poly[(9,9-dioctylfluorenyl-2,7-diyl)-alt-(6,6′-{2,2′-bipyridine})]
Mw ≥10,000 Da by GPC
Synonym(e):
PFO-BPy
About This Item
Lineare Formel:
(C39H46N2)n
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352207
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Mol-Gew.
Mw ≥10,000 Da by GPC
Qualitätsniveau
energy gap
3.4 eV (Eg (HOMO-LUMO gap))
Löslichkeit
THF: soluble
chloroform: soluble
λmax
360 nm±5 nm in THF
Fluoreszenz
λem 373 nm±10 nm in THF
λem 392 nm±10 nm in THF
Energie der Orbitale
HOMO 6.2 eV 
LUMO 2.8 eV 
Anwendung
Polymer Emitting Layers for Solution-Processed OLEDs.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
High-Yield Dispersions of Large-Diameter Semiconducting Single-Walled Carbon Nanotubes with Tunable Narrow Chirality Distributions
Mistry, Kevin S., et al.
ACS Nano, 7, 2231-2239 (2013)