Wichtige Dokumente
931853
SPhos Pd G6 acylation
≥95%
Synonym(e):
(SPhos)Pd(4-CH2CH2CONHSPh)Br
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥95%
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Learn more about G6 Buchwald precatalysts
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Artikel
Buchwald G6 precatalysts are oxidative addition complexes that are thermally, air, and moisture stable. The catalyst activation doesn’t require a base and generates innocuous byproducts.