Wichtige Dokumente
925454
AdCyBrettPhos Pd G6 Br
Synonym(e):
AdCyBrettPhos OAC precatalyst Br
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
SMILES String
Br[Pd](C1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F)P(C(C(OC)=CC=C2OC)=C2C(C(C(C)C)=CC(C(C)C)=C3)=C3C(C)C)(C4CCCCC4)C56C[C@H]7C[C@H](C[C@H](C7)C6)C5
Anwendung
Learn more about G6 Buchwald precatalysts
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Artikel
Buchwald G6 precatalysts are oxidative addition complexes that are thermally, air, and moisture stable. The catalyst activation doesn’t require a base and generates innocuous byproducts.