Merck
93093
Sigma-Aldrich
Triphenylphosphin, polymergebunden
100-200 mesh, extent of labeling: ~3 mmol/g triphenylphosphine loading
Synonym(e):
Copolymer aus Styrol und Divinylbenzol, diphenylphosphiniert, Diphenylphosphinpolystyrol, Mit Divinylbenzol vernetztes Polystyrol, diphenylphosphiniert
About This Item
Lineare Formel:
-C6H4P(C6H5)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
262.29
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form
solid
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reaction type: solution phase peptide synthesis
reagent type: ligand
Kennzeichnungsgrad
~3 mmol/g triphenylphosphine loading
Matrix
crosslinked with 2% DVB
Partikelgröße
100-200 mesh
Funktionelle Gruppe
phosphine oxide
SMILES String
c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H15P/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
InChIKey
RIOQSEWOXXDEQQ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Polymergebundenes Triphenylphosphin ist ein auf einem festen Träger aufgebrachtes Reagens, das als bessere Alternative zu Triphenylphosphin in der Mitsunobu-Reaktion verwendet werden kann.
Es kann außerdem wie folgt eingesetzt werden:
  • Zur Veresterung von Alkylphosphonsäuren mit primären Alkoholen in Gegenwart von Iod und Imidazol.
  • Um die Umwandlung von 3-[3-(1,3-Dioxolan-2-yl)-1-hydroxypropyl]pyridin zu 3-[1-Brom-3-(1,3-dioxolan-2-yl)propyl]pyridin mit Tetrabrommethan zu katalysieren.
  • Um (Z)-Nitroolefine zu den (E)-Isomeren zu isomerisieren.
  • Um polymergebundene Ylide herzustellen, die nützlich für Wittig-Reaktionen sind.
  • Um Alkohole oder Carbonsäuren zu den entsprechenden Chloriden umzuwandeln.
  • In Kombination mit Tetrachlormethan zur Kupplung von N-Alkoxycarbonyl-α-aminosäuren und primären Aminen, um die entsprechenden Amide zu bilden.
Sonstige Hinweise
Polymergebundenes Triphenylphosphin wird zur Herstellung von polymergebundenen Yliden verwendet, die sehr nützlich für Wittig-Reaktionen sind. Das Entfernen des Polymers am Ende der Reaktion entfernt alle Phosphinoxide.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Synthesis of nornicotine, nicotine and other functionalised derivatives using solid-supported reagents and scavengers.
Baxendale I R, et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 2, 143-154 (2002)
The Use of Polymer-Bound Triphenylphosphine in the Stereochemical Inversion of Secondary Alcohols.
White J M, et al.
Combinatorial Chemistry & High Throughput Screening, 3(2), 103-106 (2000)
The use of polymer-bound triphenylphosphine and carbon tetrachloride for condensation of N-alkoxycarbonyl α-amino acids and primary amines.
Landi Jr J J and Brinkman H R
Synthesis, 1992(11), 1093-1095 (1992)
Synthesis of (E)-nitro olefins by isomerisation of (Z)-nitro olefins with polymer-supported triphenylphosphine.
Stanetty P and Kremslehner M
Tetrahedron Letters, 39(8), 811-812 (1998)
M. Bernard et al.
The Journal of Organic Chemistry, 48, 3164-3164 (1983)