926515
Upconversion Nanoparticles
Silica coated NaYF4-Yb,Er@NaYF4, fluorescence λex 980 nm, green light
Synonym(e):
UCNPs
Qualitätsniveau
Konzentration
2 mg/mL
Größe
50 nm ± 15%
Aktive Matrixgruppe
OH surface treatment
Löslichkeit
water: dispersible
Fluoreszenz
λex 980 nm (green)
λem 540 nm
λem 650 nm
Lagertemp.
2-8°C
Verwandte Kategorien
Anwendung
Applications include:
- Fluorescent microscopy
- Deep-tissue bioimaging
- Nanomedicine
- Optogenetic
- Security labelling
- Volumetric display
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)