Merck
925500
Sigma-Aldrich
tBubpyCAMCN
≥95%
Synonym(e):
4,4′-Di-tert-butyl-2,2′-bipyridine-6-N-cyanocarboxamidine
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H25N5
Molekulargewicht:
335.45
UNSPSC-Code:
12352129
NACRES:
NA.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Assay
≥95%
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp (Schmelzpunkt)
251-263 °C
Lagertemp.
−20°C
Anwendung
tBubpyCAMCN is a bipyridine cyanocarboxamidine ligand that enables nickel-catalyzed cross-electrophile couplings of diverse aryl and alkyl halides.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)