Fortfahren mit
925462
Maleimide poly(ethylene glycol)-block-poly(lactide-co-glycolide)
PEG average Mn 5,000, PLGA average Mn 15,000, lactide:glycolide 50:50
Synonym(e):
Maleimide-PEG-b-PLGA, Maleimide-PEG-PLGA
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 300,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C13H19SN2O4(C2H4O)nC2H4O[(C2H2O2)x(C3H4O2)y]m
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
12352111
eCl@ss:
32150917
€ 300,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
feed ratio
50:50±5 (Lactide:Glycolide, by NMR), lactide:glycolide 50:50
mol wt
PEG Mn 4000-6000 g/mol (by NMR), PEG average Mn 5,000, PLGA Mn 12000-18000 g/mol, PLGA average Mn 15,000
suitability
conforms to structure for NMR
storage temp.
−20°C
Application
Maleimide poly(ethylene glycol)-block-poly(lactide-co-glycolide) is a maleimide-functionalized, biocompatible, amphiphilic block copolymer. Due to its self-assembling properties, this material can be used in the formation of nanoparticles for drug delivery. Additionally, due to the maleimide-functionalization of the PEG block, this material can be used to rapidly covalently conjugate biomolecules, API, or targeting ligands. Potential uses include the targeted and/or controlled release of cancer drugs, anti-inflammatory drugs, antibiotics, or anesthetic agents.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
901941900949900951
description
PEG average Mn 5,000, PLGA average Mn 15,000, lactide:glycolide 50:50
description
PEG average Mn 5,000, PLGA average Mn 15,000, lactide:glycolide 50:50
description
PEG average Mn 5,000, PLGA Mn 20,000, lactide:glycolide 50:50
description
PEG average Mn 5,000, PLGA Mn 10,000, lactide:glycolide 50:50
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
suitability
conforms to structure for NMR
suitability
-
suitability
-
suitability
-
feed ratio
lactide:glycolide 50:50, 50:50±5 (Lactide:Glycolide, by NMR)
feed ratio
lactide:glycolide 50:50, lactide:glycolide 50:50±5 (by NMR)
feed ratio
lactide:glycolide 50:50
feed ratio
lactide:glycolide 50:50
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
mol wt
PEG Mn 4000-6000 g/mol (by NMR), PLGA average Mn 15,000
mol wt
PLGA average Mn 15,000, PLGA Mn 13500-16500 g/mol (by NMR), PEG Mn 4000-6000  g/mol (by NMR), PEG average Mn 5,000
mol wt
PEG average Mn 5,000, PLGA Mn 20,000
mol wt
PLGA Mn 10,000, PEG average Mn 5,000
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)