Fortfahren mit
901941
Thiol poly(ethylene glycol)-block-poly(lactide-co-glycolide)
PEG average Mn 5,000, PLGA average Mn 15,000, lactide:glycolide 50:50
Synonym(e):
Thiol-PEG-b-PLGA, Thiol-PEG-PLGA
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 533,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C3H7SO(C2H4O)nC2H4O[(C2H2O2)x(C3H4O2)y]m
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
51171641
€ 533,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
Identity: Conforms to structure
form
powder
feed ratio
lactide:glycolide 50:50, lactide:glycolide 50:50±5 (by NMR)
mol wt
PEG Mn 4000-6000  g/mol (by NMR), PEG average Mn 5,000, PLGA Mn 13500-16500 g/mol (by NMR), PLGA average Mn 15,000
color
white
storage temp.
−20°C
Application
Thiol poly(ethylene glycol)-block-poly(lactide-co-glycolide) is a thiol-functionalized, biocompatible, amphiphilic block copolymer. Due to its self-assembling properties, this material can be used in the formation of nanoparticles for drug delivery. Additionally, due to the thiol-functionalization of the PEG block, this material can be used to rapidly covalently conjugate biomolecules, API, or targeting ligands. Potential uses include the targeted and/or controlled release of cancer drugs, anti-inflammatory drugs, antibiotics, or anaesthetic agents.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
925462900951900921
description
PEG average Mn 5,000, PLGA average Mn 15,000, lactide:glycolide 50:50
description
PEG average Mn 5,000, PLGA average Mn 15,000, lactide:glycolide 50:50
description
PEG average Mn 5,000, PLGA Mn 10,000, lactide:glycolide 50:50
description
PEG average Mn 2,000, PLGA Mn 3,000, lactide:glycolide 50:50
form
powder
form
-
form
chunks
form
crystals
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
feed ratio
lactide:glycolide 50:50, lactide:glycolide 50:50±5 (by NMR)
feed ratio
lactide:glycolide 50:50, 50:50±5 (Lactide:Glycolide, by NMR)
feed ratio
lactide:glycolide 50:50
feed ratio
lactide:glycolide 50:50
description
Identity: Conforms to structure
description
-
description
-
description
-
color
white
color
-
color
-
color
-
mol wt
PLGA average Mn 15,000, PEG Mn 4000-6000  g/mol (by NMR)
mol wt
PEG Mn 4000-6000 g/mol (by NMR), PEG average Mn 5,000, PLGA average Mn 15,000, PLGA Mn 12000-18000 g/mol
mol wt
PLGA Mn 10,000, PEG average Mn 5,000
mol wt
PEG average Mn 2,000, PLGA Mn 3,000
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)