Wichtige Dokumente
925047
KB02-COOH
Synonym(e):
2-((1-(2-Chloroacetyl)-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-6-yl)oxy)acetic acid, Functionalized scout fragment
Anwendung
Related useful products may include cysteine fragment KB02 (912131), KB02-SLF (914738), IA alkyne (924237), IA 5-TAMRA (925020), desthiobiotin iodoacetamide (923826), or biotin iodoacetamide (B2059).
Technology spotlight: Proteomic Ligandability Assessment
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)