92458
Trimethylensulfid
≥96.0% (GC)
Synonym(e):
Thietan
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥96.0% (GC)
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.510 (lit.)
n20/D 1.510
bp
94-94.5 °C (lit.)
Dichte
1.028 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C1CSC1
InChI
1S/C3H6S/c1-2-4-3-1/h1-3H2
InChIKey
XSROQCDVUIHRSI-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-4.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-20 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?