Wichtige Dokumente
923478
CyMPhos
Synonym(e):
1-Diadamantylphosphino-1′-dicyclohexylphosphinoferrocene
Empfohlene Produkte
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
reagent type: ligand
Qualitätsniveau
Funktionelle Gruppe
phosphine
SMILES String
c1(P(C2CCCCC2)C3CCCCC3)cccc1.c4(P([C@@]56C[C@@H](C[C@H]7C6)C[C@@H](C7)C5)[C@@]89C[C@@H](C[C@H]%10C9)C[C@@H](C%10)C8)cccc4.[Fe]
Verwandte Kategorien
Anwendung
Learn more about MPhos ligands and catalysts
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Artikel
YPhos ligands facilitate palladium-catalyzed coupling reactions of aryl chlorides under mild conditions with short reaction times.